735906
Copper(I) bromide
AnhydroBeads™, -10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cuprous bromide
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
beads
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
-10 mesh
Punto di fusione
504 °C (lit.)
Densità
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- catalyst in cross coupling reactions.
- co-catalyst in Sonogashira coupling.
- Lewis acid in enantioselective addition of alkynes.
- reducing agent, when complexed by three molecules of pyridine initiators for the controlled polymerization of styrene, methyl acrylate and methyl methacrylate.
Reductive homocoupling of α-bromo- α- chlorocarboxylates to dimethyl α, α′ dichlorosuccinate derivatives in presence of CuBr/LiOCH3 in methanol has been reported.[1]
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.