T25402
Sodium tetraphenylborate
ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Tetraphenylboron sodium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
powder, crystals or granules
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
Limpidezza della soluzione
passes test
Perdita
≤0.5% loss on drying
pH
8 (20 °C, 50 g/L)
Stringa SMILE
[Na+].c1ccc(cc1)[B-](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20B.Na/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;/h1-20H;/q-1;+1
HFSRCEJMTLMDLI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?