225630
Tris(2-aminoethyl)amine
96%
Sinonimo/i:
2,2′,2′′-Nitrilotriethylamine, 2,2′,2′′-Triaminotriethylamine, TAEA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5 (vs air)
Tensione di vapore
0.02 mmHg ( 20 °C)
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
114 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCN(CCN)CCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-4-10(5-2-8)6-3-9/h1-9H2
MBYLVOKEDDQJDY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter