Documenti fondamentali
8.40157
Sigma-Aldrich
Dicyclopropylketone
for synthesis
Sinonimo/i:
Dicyclopropylketone
Scegli un formato
25 ML
CHF 73.60
CHF 73.60
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 73.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
214-331-5
NACRES:
NA.22
CHF 73.60
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
160-162 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 39 °C
Densità
0.968 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(C2CC2)C1CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-7(5-1-2-5)6-3-4-6/h5-6H,1-4H2
BIPUHAHGLJKIPK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.965 - 0.970
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup