Documenti fondamentali
8.22194
Sigma-Aldrich
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
for synthesis
Sinonimo/i:
(-)-Quinine hydrochloride dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H25ClN2O2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
396.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
205-001-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
powder
Potenza
620 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
115 °C (decomposition)
Temp. transizione
flash point 122 °C
Solubilità
62.5 g/L
Densità bulk
310 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl.N21[C@@H](C[C@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@H](O)c3c4c(ncc3)ccc(c4)OC.O.O
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14+,19-,20+;;;/m0.../s1
MPQKYZPYCSTMEI-FXXIJDEQSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (calculated on dried substance): -258.0 - -245.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Quinine 90%
Sigma-Aldrich
145904
Quinine