1.02788
Copper(II) sulfate pentahydrate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
fine powder
powder
Potenza
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Dimensione particelle
(see specification)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
147 °C
Densità
2.284 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3