8.21014
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
[2-(2-Butoxyethoxy)ethyl] acetate, Butyl diglycol acetate, Acetic acid 2-(2-butoxyethoxy)ethyl ester, Diethylene glycol monobutyl ether acetate, Diethylene glycol butyl ether acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
290 °C
Potenza
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
5640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.0-5.3 % (v/v)
pH
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. eboll.
244-250 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-32 °C
Temp. transizione
flash point 102 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.976 - 0.978
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup