407429
Methyl 3-methoxypropionate
≥99%
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
142-143 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
COCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H2,1-2H3
BDJSOPWXYLFTNW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?