Documenti
8.14635
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
for synthesis
Sinonimo/i:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyl carbitol acetate, Diethylene glycol monoethyl ether acetate, Carbitolacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
203-940-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
310 °C
Potenza
11000 mg/kg LD50, oral (Rat)
15251 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5 % (v/v)
P. eboll.
217-218 °C
Punto di fusione
-25 °C
Temp. transizione
flash point 100 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.006 - 1.011
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup