Documenti fondamentali
524980
Sigma-Aldrich
Dibutilftalato
99%
Sinonimo/i:
n-butil ftalato, DBP, Estere dibutilico dell’acido ftalico
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.34
Beilstein:
1914064
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
99%
P. ebollizione:
340 °C (lit.)
Tensione di vapore:
1 mmHg ( 147 °C)
Densità del vapore
9.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 147 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
756 °F
Limite di esplosione
0.47 %, 236 °F
Impurezze
≤0.005% Acidity (as Phthalic acid)
≤0.15% water
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 mg/L)
P. ebollizione
340 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
Descrizione generale
Il dibutilftalato (DBP) viene usato principalmente come plastificante in numerosi prodotti per uso domestico. Ha la capacità di percolare ed evaporare nell′ambiente durante l′impiego o lo smaltimento dei prodotti che lo contengono. Per questo motivo, vengono condotti studi mirati a valutarne gli effetti tossici e apoptotici. Alcuni studi hanno indicato anche che l′esposizione a dosi elevate di DBP può interferire con la produzione di progesterone ed estradiolo.
Applicazioni
Plastificante
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
367.7 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
186.5 °C - open cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Dibutyl phthalate impairs steroidogenesis and a subset of LH-dependent genes in cultured human mural granulosa cell in vitro.
Adir M
Reproductive Toxicology, 69, 13-18 (2017)
Dibutyl phthalate (DBP)-induced apoptosis and neurotoxicity are mediated via the aryl hydrocarbon receptor (AhR) but not by estrogen receptor alpha (ER?), estrogen receptor beta (ER?), or peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR?) in mouse cortical neurons.
Wojtowicz A
Neurotoxicity Research, 31(1), 77-89 (2017)
Damien Hunter et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
Xenobiotic exposure during pregnancy and lactation has been linked to perinatal changes in male reproductive outcomes and other endocrine parameters. This pilot study wished to assess whether brief maternal exposure of rats to xenobiotics dibutyl phthalate (DBP) or diethylstilbestrol (DES)
Linda V Sinclair et al.
Immunometabolism, 2(4), e200029-e200029 (2020-09-04)
Assays to monitor the metabolic state or nutrient uptake capacity of immune cells at a single cell level are increasingly in demand. One assay, used by many immunologists, employs 2-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)Amino)-2-Deoxyglucose (2-NBDG), a fluorescent analogue of 2-deoxyglucose (2DG), as a substrate
Harpreet Bhatia et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 103-115 (2014-03-01)
Phthalic acid esters (PAEs) are a class of synthetic industrial chemicals commonly found in the aquatic environment worldwide. PAEs have been recognised as anti-androgens in male mammals but little is known about their endocrine disrupting effects in fish. This study