Documenti fondamentali
32240
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyldiglycol acetate
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.21
Beilstein:
1764643
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
P. ebollizione
218-219 °C (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)