537527
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
99%
Sinonimo/i:
DE Acetate, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate, Ethyldiglycol acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Limite di esplosione
8 % (lit.)
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
218-219 °C (lit.)
Punto di fusione
-25 °C (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O4/c1-3-10-4-5-11-6-7-12-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Density and Speed of Sound of Diethylene Glycol Monoethyl Ether+ Propylene Glycol at T=(288.15 - 318.15) K: This study provides crucial thermophysical data essential for designing engineering systems involving diethylene glycol monoethyl ether (carbitol) (M Barzegar Jalali, A Jouyban, H Shekari, 2020).
- Hydrate Equilibrium Conditions for Water, Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate, and Methane: Discusses the effects of diethylene glycol monoethyl ether acetate on hydrate formation, crucial for applications in energy and environmental engineering (M Kida, M Watanabe, Y Jin, Y Konno, 2016).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup