Documenti fondamentali
8.20272
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl chloroformate
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Nitrophenyl chloroformate, 4-Nitrophenyl chlorocarbonate, Chloroformic acid 4-nitrophenyl ester
About This Item
Formula condensata:
ClCOOC6H4-4-(NO2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
231-706-9
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Carbonylations
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
159-162 °C/25 hPa
Punto di fusione
78-81 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
applicazioni
peptide synthesis
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 81 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3