Documenti fondamentali
222801
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(4-Nitrophenyl)methyl carbonochloridate, (4-Nitrophenyl)methyl chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-nitrobenzyl chloroformate
Scegli un formato
5 G
CHF 49.20
25 G
CHF 129.00
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 49.20
25 G
CHF 129.00
About This Item
Formula condensata:
ClCO2CH2C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.59
Beilstein:
912446
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 49.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
4-Nitrobenzyl chloroformate, 97%
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Carbonylations
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Eun Hyang Jang et al.
International journal of pharmaceutics, 580, 119237-119237 (2020-03-24)
Hypoxia is a characteristic feature of various ischemic diseases, including cancer. This study describes the development of glycol chitosan nanoparticles, hydrophobically modified with 4-nitrobenzyl chloroformate and folic acid (FA), that can specifically release drugs under hypoxic conditions. This hypoxia-responsive glycol