237906
Phenyl chloroformate
97%
Sinonimo/i:
Chloroformic acid phenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.22 psi ( 20 °C)
1.67 psi ( 55 °C)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.511 (lit.)
P. ebollizione
74-75 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenoxy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
AHWALFGBDFAJAI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?