Documenti fondamentali
8.18537
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Fluorobenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
4-(F)C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
207-293-6
Tensione di vapore
19 hPa ( 70 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
70-72 °C/19 hPa
Punto di fusione
-10 °C
Temp. transizione
flash point 62 °C
Densità
1.15 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5FO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
UOQXIWFBQSVDPP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.176 - 1.180
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Min Zhao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 68(1), 185-192 (2019-12-10)
Phytopathogenic fungi have been considered as being an enormous threat in the agricultural system. In our search of new antifungal natural products, nine new halogenated cyclopentenones, bicolorins A-I (1-3, and 5-10), along with three known cyclopentenones (4, 11, and 12)