P62402
4-Pyridinecarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
Isonicotinaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.544 (lit.)
P. eboll.
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- ʅ,β-Unsaturated amides by coupling with N,N-disubstituted formamides.
- meso-Substituted A3-corroles.
- N-(4-pyridylmethyl)-L-valine as a ligand to construct zinc metal–organic frameworks (Zn-MOFs).
- 4′-Pyridyl terpyridines, with potential application as anticancer and antimicrobial agents.
- 4-pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone, as a corrosion inhibitor for mild steel.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
172.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77.8 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter