T35602
p-Tolualdehyde
97%
Sinonimo/i:
4-Methylbenzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. eboll.
204-205 °C (lit.)
82-85 °C/11 mmHg (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.25 g/L at 25 °C
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Protocolli
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde