Documenti fondamentali
8.18362
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine
for synthesis
Sinonimo/i:
9-Aminoacridine, 9-Acridinylamine, Aminacrine
Scegli un formato
10 G
CHF 50.80
CHF 50.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 50.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
201-995-6
NACRES:
NA.22
CHF 50.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
231-235 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Nc1c2c(nc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
XJGFWWJLMVZSIG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 232 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3