Vai a
B1760
Benzo[a]pyrene
≥96% (HPLC)
Sinonimo/i:
3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, Benzo[def]chrysene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 330.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 599.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’400.00
CHF 2’040.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.31
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-028-5
Beilstein/REAXYS Number:
1911333
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
CHF 138.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
InChI key
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzo[a]pyrene (PAH), a polycyclic aromatic hydrocarbon pollutant, is used as a chemical carcinogen in experimental models of cancer. Carcinogenesis depends on it′s oxidation by CYP1A1 to benzo[a]pyrenediolepoxide, that forms depurinating adducts with DNA that dissociate to form abasic lesions. Benzo[a]pyrene is a ligand for the arylhydrocarbon receptor (AhR), and some of its biological effects, including the induction of CYP1A1, appear to be mediated via activation of the AhR.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
519684856431306
Benzo[a]pyrene ≥96% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1760
Benzo[a]pyrene
Benzo[a]pyrene certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
51968
Benzo[a]pyrene
Benzo[a]pyrene analytical standard, for environmental analysis
Supelco
48564
Benzo[a]pyrene
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
495 °C (lit.)
bp
495 °C (lit.)
bp
495 °C (lit.)
bp
-
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[a]pyrene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - PBT - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - vPvB
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. At what temperature should this reagent be stored?
    1 answer
    1. This product can be stored at room temperature.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf