8.00145
6-Aminohexanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
6-Aminohexanoic acid, 6-Aminocaproic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HClO4)
Forma fisica
crystals
Potenza
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.27-6.3 (20 °C, 587.55 g/L in H2O)
Punto di fusione
205 °C
Temp. transizione
flash point 207-209 °C
Solubilità
587.55 g/L
Densità
1.1313 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Computational Insights for Wastewater Treatment: A study provided computational insights into the reactivity of crosslinked polyketones with 6-Aminohexanoic acid modifications, demonstrating potential for enhanced copper ion removal from wastewater, suggesting a valuable application in environmental remediation processes (Ortega et al., 2023).
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 - 408.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
207 - 209 °C