Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 64.20 |
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 131.00 |
500 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 366.00 |
1 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 633.00 |
5 kg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2430.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 64.20
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
mp
207-209 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5,7H2,(H,8,9)
InChI key
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PLAT(5327), PLG(5340)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (titration), powder | description ≥99%, BioUltra | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form - | form fine crystals, powder |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 0.5 M, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| mp 207-209 °C (dec.) (lit.) | mp 207-209 °C (dec.) (lit.) | mp 207-209 °C (dec.) (lit.) | mp 207-209 °C (dec.) (lit.) |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminocaproic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
404.6 - 408.2 °F
Punto di infiammabilità (°C)
207 - 209 °C
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?