Documenti fondamentali
8.07028
Sigma-Aldrich
Phenyl isothiocyanate
for synthesis
Sinonimo/i:
Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
Scegli un formato
25 ML
CHF 54.80
100 ML
CHF 72.80
250 ML
CHF 160.00
CHF 54.80
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 54.80
100 ML
CHF 72.80
250 ML
CHF 160.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
Numero indice EU:
203-138-1
NACRES:
NA.22
CHF 54.80
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
10 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
221 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-21 °C
Temp. transizione
flash point 87 °C
Densità
1.13 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup