1.05432
Ammonia solution
25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Idrossido di ammonio, Ammoniaca acquosa, Ammoniaca in acqua
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Ammoniaca, soluzione al 25%, for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
483 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
27 %
P. eboll.
37.7 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-57.5 °C
Densità
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Come regolatore di pH per assicurare condizioni alcaline utili.
- Per la misurazione accurata dei cloruri nel siero umano.
Caratteristiche e vantaggi
- Le specifiche più complete a livello mondiale
- Fino a 70 parametri analizzati
- Purezza eccezionale
- ValoriLimite molto bassi
- Maggiore accuratezza e controllo delle analisi
- Ottimizzati per analisi particolarmente critiche e rigorose
- Idealiper lo sviluppo di metodi
- Nessunainterferenza o contaminazione dovuta a impurezze non note
Confezionamento
Si prega di considerare le seguenti sostituzioni di prodotto:
1054321000 (bottiglia di vetro da 1 L) sostituita da 1054321011 (bottiglia di HDPE da 1 L)
1054322500 (bottiglia di vetro da 2,5 L) sostituita da 1054322511 (bottiglia di HDPE da 2,5 L)
Per maggiori informazioni sulle nostre bottiglie in HDPE, ergonomiche e infrangibili, consultare la pagina: www.SigmaAldrich.com/hdpe-bottle
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Protocolli
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Determinare il selenio in acqua con questo test fotometrico e un campione limpido e filtrato, con misurazione dei risultati a 445 nm.
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Determinazione fotometrica con Cuprizon dopo mineralizzazione acida
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.