69230-M
Pig Genomic DNA
High molecular weight, high purity DNA for any application
Sinonimo/i:
Genomic DNA
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The DNA is supplied in 10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA (TE). Pipet with a wide-bore pipet tip to minimize shearing
Attenzione
WGK 3