1.00456
Nitric acid
65%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Sinonimo/i:
Acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido nitrico 65%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
9.4 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥65.0% (alkalimetric)
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.010 ppm Ag (Silver)
≤0.010 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Be (Beryllium)
≤0.010 ppm Cd (Cadmium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Cu (Copper)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.010 ppm Pb (Lead)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Bi (Bismuth)
≤0.020 ppm Cr (Chromium)
≤0.020 ppm Ge (Germanium)
≤0.020 ppm In (Indium)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Ti (Titanium)
≤0.020 ppm Tl (Thallium)
≤0.020 ppm Zn (Zinc)
≤0.020 ppm Zr (Zirconium)
≤0.050 ppm Al (Aluminium)
≤0.050 ppm Au (Gold)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Mg (Magnesium)
≤0.100 ppm Ca (Calcium)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.2 ppm Chloride (Cl)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤0.200 ppm Na (Sodium)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
Residuo alla calcinazione
≤3 ppm (as SO4)
Colore
APHA: ≤10
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
P. eboll.
121 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-32 °C
Densità
1.39 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Confronto di elementi essenziali ed elementi tossici rispetto ai controlli in pazienti affetti da cancro maschile dell'esofago, del polmone, della bocca e della vescica urinaria. La ricerca ha utilizzato l'acido nitrico al 65% nel processo di digestione dei campioni, per determinare gli elementi in traccia nei tessuti dei pazienti affetti da cancro utilizzando la spettrometria di assorbimento atomico (Kazi et al., 2015).
- Interazione tra elementi in tracce cancerogeni e anticancerogeni nei campioni di capelli del cuoio capelluto di diversi tipi di donne pakistane affette da cancro. Questo studio ha impiegato acido nitrico al 65% per la digestione di campioni di capelli del cuoio capelluto, analizzando gli elementi in tracce attraverso la spettrometria di assorbimento atomico (Wadhwa et al., 2015).
Risultati analitici
Identità: conforme
Aspetto: conforme
Colore (Hazen): ≤ 10 Hazen
Densità (d 20/20): 1,384 - 1,416
Cloruri (Cl): ≤ 0,2 ppm
Fosfati (PO₄): ≤ 0,2 ppm
Solfati (SO₄): ≤ 0,5 ppm
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,2 ppm
Ag (argento): ≤ 0,010 ppm
Al (alluminio): ≤ 0,050 ppm
As (arsenico): ≤ 0,010 ppm
Au (oro): ≤ 0,050 ppm
Ba (bario): ≤ 0,010 ppm
Be (berillio): ≤ 0,010 ppm
Bi (bismuto): ≤ 0,020 ppm
Ca (calcio): ≤ 0,100 ppm
Cd (cadmio): ≤ 0,010 ppm
Co (cobalto): ≤ 0,010 ppm
Cr (cromo): ≤ 0,020 ppm
Cu (rame): ≤ 0,010 ppm
Fe (ferro): ≤ 0,100 ppm
Ga (gallio): ≤ 0,050 ppm
Ge (germanio): ≤ 0,020 ppm
In (indio): ≤ 0,020 ppm
K (potassio): ≤ 0,100 ppm
Li (litio): ≤ 0,010 ppm
Mg (magnesio): ≤ 0,050 ppm
Mn (manganese): ≤ 0,010 ppm
Mo (molibdeno): ≤ 0,010 ppm
Na (sodio): ≤ 0,200 ppm
Ni (nichel): ≤ 0,020 ppm
Pb (piombo): ≤ 0,010 ppm
Pt (platino): ≤ 0,100 ppm
Sr (stronzio): ≤ 0,010 ppm
Ti (titanio): ≤ 0,020 ppm
Tl (tallio): ≤ 0,020 ppm
V (vanadio): ≤ 0,010 ppm
Zn (zinco): ≤ 0,020 ppm
Zr (zirconio): ≤ 0,020 ppm
Residuo alla calcinazione (come SO₄): ≤ 3 ppm
Data di scadenza: vedere l'etichetta del prodotto
Reagente ISO
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Test del ferro Spectroquant® - una valida alternativa ai metodi ICP o AAS per la determinazione del ferro nelle acque potabili, in quelle minerali, di falda e di sorgente.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Protocolli
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Determinazione fotometrica o turbidimetrica dopo estrazione con acqua/fusione in crogiolo
Determinazione fotometrica con dimetilgliossima dopo mineralizzazione acida; decomposizione DIN
Photometric determination subsequent to acid mineralisation
Contenuto correlato
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.