11691112001
Roche
Human Genomic DNA
from human blood (buffy coat)
Sinonimo/i:
dna, human, homo sapiens dna
Scegli un formato
CHF 364.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 364.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
human blood
Livello qualitativo
Stato
solution
Confezionamento
pkg of 100 μg
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
0.2 mg/mL
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
The amplification of very long fragments of genomic DNA requires template DNA of very high quality. In some cases, amplification failure may be due to poor template quality. This particular quality of genomic DNA is prepared to ensure reliable amplification of long DNA fragments.
Azioni biochim/fisiol
Qualità
Function test: The preparation is used as template in a PCR with the Expand PCR System and appropriate primers from the human tPA Control Primer Set. Amplification products up to 27kb long are obtained.
Absence of contaminating organisms: The serum used for this preparation was tested for HBs antigen and the presence of antibodies to HIV-1, HIV-2, HCV. All tests were negative.
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?