Yes, extending the spin times is sufficient. However, the time range would have to be experimentally determined by the user.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
8 pkg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 162.00 |
24 pkg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 414.00 |
96 pkg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’210.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
4 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable, protein purification: suitable
L
124 mm (4.88 in.)
diam.
17.3 mm
filtration area
3 cm2
volume
4 mL
working volume
≤4 mL , 4 mL
pore size
10 kDa MWCO
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
La disposizione verticale della membrana e l′area superficiale disponibile garantiscono un trattamento rapido del campione, recuperi elevati (di norma superiori al 90% della soluzione diluita di partenza) e la capacità di operare una concentrazione di un fattore pari a 80. La polarizzazione del soluto e il conseguente sporcamento della membrana sono ridotti al minimo dalla disposizione verticale della membrana, mentre un dispositivo fisico di arresto evita di centrifugare fino a secco con il rischio di perdere il campione.
Il concentrato viene raccolto con una pipetta dal serbatoio del campione, mentre l′ultrafiltrato si raccoglie nella provetta da centrifuga fornita. Questi dispositivi possono essere centrifugati sia in un rotore basculante, sia ad angolo fisso. Grazie alla disposizione verticale della membrana e al dispositivo di arresto, i filtri Amicon® Ultra da 15 mL assicurano il massimo recupero con tempi di centrifugazione ridotti.
Application
- Ultrafiltrazione con una membrana Ultracel® con taglio molecolare nominale pari a 10.000 Dalton.
- Concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, anticorpi, enzimi, acidi nucleici o microrganismi.
- Purificazione di componenti macromolecolari provenienti da estratti di colture tissutali o da lisati cellulari e rimozione di proteine prima dell′HPLC.
- Concentrazione di proteine diluite o pre-purificate da eluati cromatografici.
- Desalificazione, scambio di tamponi, dialisi proteica.
- Esclusione dimensionale e frazionamento proteico.
Features and Benefits
- La membrana in cellulosa rigenerata Ultracel® con NMWCO pari a 10 kDa consente un recupero del retentato superiore al 90%.
- La disposizione verticale della membrana consente di ridurre la formazione del gel di polarizzazione e di ridurre i tempi di centrifugazione (processamento ultrarapido in soli 5 minuti).
- La membrana sigillata a caldo riduce al minimo il rilascio di estraibili.
- Integrità testata al 100%, a garanzia di prestazioni affidabili.
- Pareti traslucide e tacche graduate per un comodo monitoraggio dei campioni.
- L′accesso diretto al campione mediante la pipetta consente di eliminare ulteriori passaggi nella fase di recupero del concentrato.
- Elevati fattori di concentrazione, tra 80 e 100X.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| pore size 10 kDa MWCO | pore size 10 kDa MWCO | pore size 10 kDa MWCO | pore size 10 kDa MWCO |
| parameter 4 mL sample volume | parameter 2 mL sample volume | parameter 15 mL sample volume | parameter 0.5 mL sample volume |
| material polyethylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose support, polyethylene liner, styrene-butadiene housing, regenerated cellulose membrane | material polypropylene tube (for collection), regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing | material polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing | material polypropylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing |
| manufacturer/tradename Amicon® Ultra | manufacturer/tradename Amicon® Ultra | manufacturer/tradename Amicon® Ultra | manufacturer/tradename Amicon® Ultra |
| working volume ≤4 mL | working volume ≤2 mL | working volume ≤15 mL | working volume ≤500 μL , 0.5 mL |
| packaging pkg of 24 pkg, pkg of 96 pkg, pkg of 8 pkg | packaging pkg of 24 pkg | packaging pkg of 24 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg | packaging pkg of 24 pkg, pkg of 500 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri centrifughi Amicon® Ultra, MWCO 10 kDa
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
-
If my centrifuge only goes to 3,052 g, is it okay to centrifuge for a longer period of time to get the same separation? It is a swing-bucket centrifuge using the 10 MWCO filters.
1 answer-
Helpful?
-
-
is-it possible to wash and re-use the Amicon@Ultra-4 ? if yes how many time is_it possible to use them ?
1 answer-
The unit is for one-time use only.
Helpful?
-
-
How should the tubes be sterilized without damaging the membrane?
1 answer-
There are no validated sterilization methods for the Amicon Ultra devices. However, these devices can be "sanitized" with a spin cycle with 70% ethanol, followed by 2 rinsing spins with sterile water. It is recommended to filter the concentrated sample using a sterile 0.2 µm syringe filter (e.g., SLGVR33RS) after processing on the Amicons.
Helpful?
-
-
What speed can this product be centrifuged at ?
1 answer-
For this item when using a swinging-bucket rotor, spin the device at 4,000 × g maximum for approximately 10-40 minutes. When using a fixed-angle rotor, orient the device with the membrane panel facing up. For Amicon® Ultra 3K, 10K, 30K, and 50K devices, spin at 7,500 × g maximum for approximately 10-40 minutes. For Amicon® Ultra 100K devices, spin at 5,000 × g maximum for approximately 10-20 minutes.
Helpful?
-
-
How to use it...how much sample should be loaded and what will be the protocol of centrifugation while using?
1 answer-
The maximum initial sample 4 volume (mL). For more information please see page 36 in this product https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/260/181/br5002en-protein-prep-workflow-ms.pdf