65346-M
Formalin
Harleco®, suitable for histology, 10%
Sinonimo/i:
Fixative
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Harleco®
Concentrazione
10%
pH
7
Punto di fusione
-0.1 °C
Densità
0.98 g/cm3
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
65346-85 4L Poly Bottle
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3