252549
Formaldeide
ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sinonimo/i:
Formalina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.03 (vs air)
Tensione di vapore
52 mmHg ( 37 °C)
52 mmHg ( 37 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
572 °F
contiene
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Concentrazione
36.5-38.0%
37 wt. % in H2O
Impurezze
≤0.006 meq/g Titr. acid
Residuo alla calcinazione
≤0.005%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.3765
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Compatibilità
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
Stringa SMILE
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?