Documenti
525186
Sigma-Aldrich
Phospholipase C, Bacillus cereus
Sinonimo/i:
Phospholipase C, Bacillus cereus, PLC
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥50 units/mg dry wt.
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white to brownish
Solubilità
aqueous buffer: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native phospholipase C from Bacillus cereus. Catalyzes the hydrolysis of lecithins to 1,2-diglycerides and choline phosphate.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of lecithin per min at 37°C, pH 8.0.
Altre note
Rahman, S.M., et al. 1995. Infect. Immun. 63, 259.
Bhamidipati, S.P., and Hamilton, J.A. 1993. J. Biol. Chem. 268, 2431.
Nieva, J.L., et al. 1993. Biochemistry 32, 1054.
Hendrickson, H.S., et al. 1992. Biochemistry 31, 12169.
Slack, B.E., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24503.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3