Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 96.80 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 186.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 682.00 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2170.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1895422
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
O-(4-Nitrophenylphosphoryl)choline,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H17N2O6P/c1-13(2,3)8-9-18-20(16,17)19-11-6-4-10(5-7-11)12(14)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
InChI key
NAIXASFEPQPICN-UHFFFAOYSA-N
Application
Reported to be useful in assay of Phospholipase C.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?