5.05760
HDAC6 Inhibitor II, BRD9757
Sinonimo/i:
HDAC6 Inhibitor II, BRD9757, N-Hydroxycyclopent-1-enecarboxamide, HDAC Inhibitor XVI, Histone Deacetylase Inhibitor XVI
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale orange
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
HDAC6
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3