Vai a
SML0044
Tubastatin A hydrochloride
≥98% (HPLC), Selective HDAC6 inhibitor, powder
Sinonimo/i:
N-Hydroxy-4-(2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-pyrido[4,3-b]indol-5-ylmethyl)benzamide hydrochloried; N-Hydroxy-4-((2-methyl-3,4-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]-indol-5(2H)-yl)methyl)benzamide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 196.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 753.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21N3O2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.86
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 196.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tubastatin A hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(NO)C1=CC=C(CN2C3=C(C=CC=C3)C4=C2CCN(C)C4)C=C1.Cl
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH/c1-22-11-10-19-17(13-22)16-4-2-3-5-18(16)23(19)12-14-6-8-15(9-7-14)20(24)21-25;/h2-9,25H,10-13H2,1H3,(H,21,24);1H
InChI key
LJTSJTWIMOGKRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Tubastatin A hydrochloride may be used in HDAC6-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Tubastatin A Hydrochloride is a very selective HDAC6 inhibitor.
Tubastatin A is a very selective HDAC6 inhibitor with an IC50 of 4 nM and 100 to over 1000-fold selectivity for HDAC6 over other HDAC classes.
Tubastatin A increases the total numbers of mitochondria and restores the number of moving mitochondria in DRG neurons. It reverses the axonal loss in peripheral neurons in mouse model of Charcot-Marie-Tooth disease. Tubastatin A inhibits the deacetylation of α-tubulin in murine myoblasts.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML2784I2909SML0021
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: insoluble, DMSO: ~24 mg/mL
solubility
DMSO: 12 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)