SML0878
BRD9757
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-Hydroxy-1-cyclopentene-1-carboxamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.