C80407
Cinchonidine
96%
Sinonimo/i:
(−)-Cinchonidine
Saggio
96%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]23/D −109.2°, c = 1.5 in ethanol
Punto di fusione
204-206 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@@H]1C[C@@H]2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18-,19+/m0/s1
KMPWYEUPVWOPIM-KODHJQJWSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2D6(1565)
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)