5.00556
Tankyrase1/2 Inhibitor V, WIKI4
Sinonimo/i:
Tankyrase1/2 Inhibitor V, WIKI4, 2-(3-((4-(4-methoxyphenyl)-5-(pyridin-4-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)sulfanyl)propyl)-1H-benzo[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, Wnt Pathway Inhibitor XVIII, TNKS1/2 Inhibitor V
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
15 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC=C(C=C1)N2C(=NN=C2SCCCN3C(=O)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=O)C6=CC=NC=C6
InChI
1S/C29H23N5O3S/c1-37-22-11-9-21(10-12-22)34-26(20-13-15-30-16-14-20)31-32-29(34)38-18-4-17-33-27(35)23-7-2-5-19-6-3-8-24(25(19)23)28(33)36/h2-3,5-16H,4,17-18H2,1H3
RNUXIZKXJOGYQP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
TNKS2
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3