Vai a
SML1271
TWS119
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[6-(3-Aminophenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yloxy]phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 109.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 433.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 109.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC2=NC=NC3=C2C=C(C4=CC=CC(N)=C4)N3)=CC=C1
InChI
1S/C18H14N4O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22)
InChI key
VPVLEBIVXZSOMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
TWS119 has been used as glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) GSK3β inhibitor.
Biochem/physiol Actions
TWS119 is a potent Glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) inhibitor that can induce neurogenesis in embryonic stem cells (ESCs).
TWS119 is a potent Glycogen synthase kinase-3β (GSK-3β) inhibitor.
TWS119 favors the γδT cells survival and proliferation by activating the mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway. It also promotes the expression of T-cell factor 1 (TCF1) and modulates cytokine production.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
361554SML2291553210
TWS119 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1271
TWS119
S119-8 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2291
S119-8
Rapamycin ≥95% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
553210
Rapamycin
description
≥98% (HPLC)
description
The GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, also referenced under CAS 601514-19-6, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 200 mg/mL, methanol: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 50 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL
color
white to beige
color
beige
color
white to beige
color
clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWS119
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)