361554
TWS119
≥95% (HPLC), solid, GSK-3β inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, Neurogenesis Inducer, TWS119
About This Item
Prodotti consigliati
product name
GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, The GSK-3β Inhibitor XII, TWS119, also referenced under CAS 601514-19-6, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
30 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
methanol: 2 mg/mL
DMSO: 200 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C18H14N4O2/c19-12-4-1-3-11(7-12)16-9-15-17(22-16)20-10-21-18(15)24-14-6-2-5-13(23)8-14/h1-10,23H,19H2,(H,20,21,22)
VPVLEBIVXZSOMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
GSK-3β
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3