475922
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade
≥99% (potentiometry), crystalline solid, Molecular Biology
Sinonimo/i:
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic Acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MOPS, Free Acid, Molecular Biology Grade, CAS 1132-61-2 is a zwitterionic buffer useful in the pH range of 6.5-7.9. Has a pKa of 7.20 at 25°C.
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (potentiometry)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
pKa (20 °C)
7.2
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.05 at 260 nm
≤0.05 at 280 nm
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup