475895
Monensin, Sodium Salt, High Purity
Polyether antibiotic that functions as a Na+ ionophore by forming stable complexes with monovalent cations that are able to cross the plasma membrane.
Sinonimo/i:
Monensin, Sodium Salt, High Purity
Saggio
≥97% (by Assay)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white to beige
Solubilità
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1
XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Functions as a Na+ ionophore
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Sakuragawa, N., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1213, 193.
Griffin, T., et al. 1993. J. Natl. Cancer Inst.85, 292.
Rushfeldt, C., and Smedsrtod, B. 1993. Cancer Res.53, 658.
Hoya, A., and Venosa, R.A. 1992. Biochem. Biophys. Acta1104, 123.
Kok, J.W. 1992. J. Cell. Sci.103, 1139.
Takemura, H., and Ohshika, H. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1395.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Heart,muscle
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3