Documenti
474500
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
Single spot by TLC, solid, N-acetyl-α-D-glucosaminidase substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, 4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.36
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.21
product name
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impurezze
<0.05% 4-methylumbelliferone
<0.2% β-anomer
Colore
white
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
QCTHLCFVVACBSA-FGTAOJJYSA-N
Descrizione generale
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo B syndrome. Excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm.
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
Risultati analitici
single spot by TLC
Altre note
Marsh, J., and Fensom, A.H. 1985. Clin. Genet.27, 258.
Chow, P., and Weissmann, B. 1981. Carbohydr. Res. 96, 87.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3