Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 100.00 |
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 318.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 659.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2070.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 100.00
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, β-N-acetylhexosaminidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
InChI key
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
General description
Application
- β-N-acetylglucosaminidase (NAGase) from soil samples
- chitinase from Fusarium oxysporum using fluorimetric assay
- β-N-acetylhexosaminidases from Arabidopsis thaliana roots and leaves samples
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description β-N-acetylhexosaminidase substrate | description Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase. | description suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: soluble, methanol: soluble | solubility DMF: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form crystalline solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?