Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 105.00 |
250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 169.00 |
500 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 297.00 |
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 508.00 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1770.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 105.00
Nome del prodotto
4-Methylumbelliferyl β-D-glucopyranoside, β-glucosidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 316 nm; λem 372 nm (pH 9.1), λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-YMILTQATSA-N
Application
- in glucosylceramidase β enzyme activity assay in lysosome-enriched fractions from primary hippocampal neurons
- in β-glucosidase assay during yeast fermentation
- to assay glucocerebrosidase 1 (GBA1)-related glucosidase activity in macrophage cell line (RAW)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description β-glucosidase substrate | description β-galactosidase substrate | description suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC) | description glucanase substrate |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.00% (TLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98.00% (TLC) |
| solubility DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| fluorescence λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product), λex 316 nm; λem 372 nm (pH 9.1) | fluorescence λex 365 nm; λem 445 nm (after enzymatic degradation) | fluorescence λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 6.5 | fluorescence - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?