385931
Hyaluronidase, Bovine Testes
Sinonimo/i:
Hyaluronidase, Bovine Testes
About This Item
Prodotti consigliati
Coniugato
conjugate (Glucosaminoglycan)
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized
Attività specifica
≥2500 units/mg dry wt.
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Ricostituzione
Altre note
Humphrey, I.H. 1957. Bull. WHO16, 291.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.