382065
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride
Cell-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Sinonimo/i:
Bisbenzimide H 33342 Fluorochrome, Trihydrochloride, 2ʹ-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5ʹ-bi-1H-benzimidazole, 3HCl, HOE 33342
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: 50 mg/mL
Fluorescenza
λex 346 nm
λem 460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H28N6O/c1-3-34-21-8-4-18(5-9-21)26-28-22-10-6-19(16-24(22)30-26)27-29-23-11-7-20(17-25(23)31-27)33-14-12-32(2)13-15-33/h4-11,16-17H,3,12-15H2,1-2H3,(H,28,30)(H,29,31)
PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Paddenberg, R., et al. 1996. Eur. J. Cell Biol. 71, 105.
Filatov, M.V., et al. 1995. Mutat. Res. 327, 209.
Belloc, F., et al. 1994. Cytometry17, 59. Crissman, H.A. 1990. Methods Cell Biol. 33, 97.
Hinkley, R.E., et al. 1986. Dev. Biol.118, 148.
Sandhu, L.C., et al. 1985. Cytometry6, 191.
Frankfurt, O.S. 1983. Cytometry4, 216.
Lalande, M.E., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 363.
Visser, J.W.M. 1980. Flow CytometryIV, 86.
WGK 3