B2261
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride
≥98% purity (HPLC and TLC), powder
Sinonimo/i:
2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole trihydrochloride, HOE 33342, Hoechst 33342, bisBenzimide
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride, ≥98% (HPLC and TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC and TLC)
Stato
powder
tecniche
titration: suitable
Colore
yellow
pH
1.7 (20 °C)
Solubilità
H2O: 20 mg/mL
phosphate buffer: precipitates
Compatibilità
suitable for fluorescence
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C2=NCc3cc(ccc3N2)C4=NCc5cc(ccc5N4)N6CCN(C)CC6
InChI
1S/C29H32N6O.3ClH/c1-3-36-25-8-4-20(5-9-25)28-30-18-22-16-21(6-10-26(22)32-28)29-31-19-23-17-24(7-11-27(23)33-29)35-14-12-34(2)13-15-35;;;/h4-11,16-17H,3,12-15,18-19H2,1-2H3,(H,30,32)(H,31,33);3*1H
FYEVKHPLBHLWHK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Free dye: Excitation maximum = 340 nm, Emission maximum = 510 nm (5 mM HEPES, 10 mM NaCl, pH 7.0) DNA complex: Excitation maximum = 355 nm, Emission maximum = 465 nm (5 mM HEPES, 10 mM NaCl, pH 7.0)
Nota sulla preparazione
Aqueous solutions are stable for 1 month if kept in the dark at 2-8 °C.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.