Documenti fondamentali
317210
Millipore
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis.
Sinonimo/i:
DM-NITROPHEN Reagent, Tetrasodium Salt, 1-(2-Nitro-4,5-dimethoxyphenyl)-1,2-diaminoethane-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraacetic Acid, 4Na, Dimethoxynitrophenamine, 4Na
Scegli un formato
5 MG
CHF 434.00
CHF 434.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 434.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H19N3O12 · 4Na
Peso molecolare:
561.32
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
CHF 434.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥93% (HPLC)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chelator
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
orange
Solubilità
water: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Caged Ca2+ chelator that undergoes a major and rapid decrease in Ca2+-binding affinity upon photolysis. Can be microinjected or used with permeabilized cells. May also be useful as caged Mg2+ chelator. Kd (Ca2+) = 5 nM; Kd (Mg2+) = 2-5 µM.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Mulkey, R.M., and Zucker, R.S. 1993. J. Physiol. 462, 243.
Zucker, R.S. 1993. Cell Calcium 14, 87.
McCray, J.A., et al. 1992. Biochemistry31, 8856.
Delaney, K.R., and Zucker, R.S. 1990. J. Physiol.426, 473.
Kaplan, J.H., and Ellis-Davies, G.C. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 6571.
Morad, M., et al. 1988. Science241, 842.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1