MAB1378
Anti-Integrin α6 Antibody, clone NKI-GoH3
clone NKI-GoH3, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
CD49f
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
NKI-GoH3, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA6(3655)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistology on frozen tissue sections: 1:25-1:50
Immunoprecipitation (Sonnenberg, et al. 1990)
Inhibition of laminin binding:40μg/ml.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human intestine tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2