309795
DIDS disodium salt
≥85% (HPLC), solid, anion transport inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
DIDS, Disodium Salt, 4,4ʹ-Diisothiocyanostilbene-2,2ʹ-disulfonic Acid, 2Na
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DIDS, Disodium Salt, Binds covalently and irreversibly to the outer surface of human erythrocyte membranes.
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
water: 0.5%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C16H10N2O6S4/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)/b2-1+
YSCNMFDFYJUPEF-OWOJBTEDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Cl- uptake
Attenzione
Altre note
Horie, S., et al. 1993. Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol. 79, 117.
Mayinger, P., and Meyer, D.I. 1993. EMBO J. 12, 659.
Catantchik, Z.I., and Rothstein, A. 1974. J. Membr. Biol.15, 207.
WGK 3